Learn More
Fosfato de antazolina, TRC
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Antazoline Phosphate |
| CAS | 154-68-7 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 . H3 O4 P |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Antazoline Phosphate, 4,5-Dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-2-methanamine phosphate (1:1), 2-[(N-Benzylanilino)methyl]-2-imidazoline phosphate (1:1), 2-[(N-Benzylanilino)methyl]-2-imidazoline dihydrogen phosphate, Antazoline phosphate, Antistine phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3.H3O4P/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;1-5(2,3)4/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | OP(=O)(O)O.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)anilina; ácido fosfórico |
| Peso molecular (g/mol) | 363.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.1348 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?