Learn More
Fosfato de antazolina, TRC
Código de producto. 30331600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30331600 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30331600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA67841010G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Antazoline Phosphate
CAS 154-68-7
Fórmula molecular C17 H19 N3 . H3 O4 P
Cantidad 10 g
Sinónimo Antazoline Phosphate, 4,5-Dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-2-methanamine phosphate (1:1), 2-[(N-Benzylanilino)methyl]-2-imidazoline phosphate (1:1), 2-[(N-Benzylanilino)methyl]-2-imidazoline dihydrogen phosphate, Antazoline phosphate, Antistine phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3.H3O4P/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;1-5(2,3)4/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)
SMILES OP(=O)(O)O.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
Nombre IUPAC N-bencil-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)anilina; ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 363.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.1348
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.