Learn More
Fosfato de antazolina, Mikromol™
Descripción
Fosfato de antazolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Antazoline Phosphate |
| CAS | 154-68-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Antazoline Phosphate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 . H3 O4 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Antazoline Phosphate, 4,5-Dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-2-methanamine phosphate (1:1), 2-[(N-Benzylanilino)methyl]-2-imidazoline phosphate (1:1), 2-[(N-Benzylanilino)methyl]-2-imidazoline dihydrogen phosphate, Antazoline phosphate, Antistine phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3.H3O4P/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;1-5(2,3)4/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | OP(=O)(O)O.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)anilina; ácido fosfórico |
| Mostrar más |