Learn More
Fosfato de antazolina, LoGiCal
Código de producto. 30458877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458877 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458877 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0561.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antazoline Phosphate
CAS 154-68-7
Nombres de analitos o componentes Antazoline Phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 N3 . H3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Antazoline Phosphate, 4,5-Dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-2-methanamine phosphate (1:1), 2-[(N-Benzylanilino)methyl]-2-imidazoline phosphate (1:1), 2-[(N-Benzylanilino)methyl]-2-imidazoline dihydrogen phosphate, Antazoline phosphate, Antistine phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3.H3O4P/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;1-5(2,3)4/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES OP(=O)(O)O.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
Nombre IUPAC N-bencil-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)anilina; ácido fosfórico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 363.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.1348 g/mol