Learn More
Clorhidrato de Antazolina, TRC
Código de producto. 30135664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135664 1 g 1 g
30133367 100 g 100 g
17954465 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6784051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2508-72-7
Fórmula molecular C17 H19 N3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 301.81
Sinónimo 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride
Nombre IUPAC N-benzil-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)anilina; Cloruro
SMILES Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antazoline hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1346