Learn More
Clorhidrato de antazolina, Mikromol™
Código de producto. 17943816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17943816 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17943816 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0171.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de antazolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Nombres de analitos o componentes Antazoline hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H
SMILES Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
Nombre IUPAC N-bencil-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)anilina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 301.81
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301,1346 g/mol