Learn More
Antazoline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16438586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1067
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20ClN3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phenazoline hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.61 mM)
SMILES [H]Cl.C1(CN(C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)=NCCN1
Peso molecular (g/mol) 301.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.81
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation