Learn More
Clorhidrato de antazolina, LoGiCal
Código de producto. 30457631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457631 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457631 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0171.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Nombres de analitos o componentes Antazoline hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
Nombre IUPAC N-bencil-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)anilina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 301.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301,1346 g/mol