Learn More
Clorhidrato de antazolina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462081 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462081 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0171.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de antazolina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Nombres de analitos o componentes Antazoline hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1 H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1 H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9 CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8 CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512 M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10 H,11-14H2,(H,18,19);1 H
SMILES Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
Nombre IUPAC N-bencil-N-(4,5-dihidro-1 H-imidazol-2-ilmetil)anilina;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 301.81
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 301,1346 g/mol