Learn More
Hemisulfato de antazolina, Mikromol™
Descripción
Hemisulfato de antazolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Antazoline Hemisulfate |
| CAS | 84803-70-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Antazoline Hemisulfate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | 2[C17 H19 N3] . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 4,5-Dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-2-methanamine sulfate (2:1), Antazoline Sulfate, Bis(N-benzyl-4,5-dihydro-N-phenyl-1H-imidazole-2-methylamine) sulphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C17H19N3.H2O4S/c2*1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;1-5(2,3)4/h2*1-10H,11-14H2,(H,18,19);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | OS(=O)(=O)O.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3.C(N(Cc4ccccc4)c5ccccc5)C6=NCCN6 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-ilmetil)anilina; ácido sulfúrico |
| Mostrar más |