Learn More
Antazolina EP Imputiry A (como diclorhidrato), Mikromol™
Product Code. 30458715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30458715 4 x 25 mg -
17981746 25 mg 25 miligramos
17990476 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30458715 Supplier Mikromol Supplier No. MM0171.0100254AMP
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Antazolina EP Imputiry A (como diclorhidrato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)-2-(benzylphenylamino)acetamide Dihydrochloride
CAS 2724689-85-2
Nombres de analitos o componentes N-(2-Aminoethyl)-2-(benzylphenylamino)acetamide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N3 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Antazoline Hydrochloride Imp. A (EP), Antazoline Imp. A (EP), Antazoline USP Related Compound A, Antazoline USP RC A, N-(2-Aminoethyl)-2-(benzylphenylamino)acetamide Dihydrochloride, Antazoline Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Antazoline Related Compound A as Dihydrochloride, Antazoline Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Antazoline Impurity A as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N3O.2ClH/c18-11-12-19-17(21)14-20(16-9-5-2-6-10-16)13-15-7-3-1-4-8-15;;/h1-10H,11-14,18H2,(H,19,21);2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.NCCNC(=O)CN(Cc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)-2-(N-bencilanilino)acetamida; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 356.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1218 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.