Learn More
Ansofaxine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16480159
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480159 10 mg 10 miligramos
16480676 20 mg 20 miligramos
16452358 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480159 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00096
MedChemExpress Ansofaxine hydrochloride (LY03005; LPM570065) is a triple reuptake inhibitor; inhibits serotonin, dopamine and norepinephrine reuptake with IC50 values of 723, 491 and 763 nM, respectively.
Ansofaxine hydrochloride (LY03005
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ansofaxine hydrochloride
CAS 916918-84-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32ClNO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo LY03005 LPM570065
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (74.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (15.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(OC1=CC=C(C(C2(O)CCCCC2)CN(C)C)C=C1)C3=CC=C(C)C=C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 417.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.97
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation