Learn More
MedChemExpress Anserine
Specifications
Specifications
| Pureza | 97.0% |
| CAS | 584-85-0 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 240.26 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (416.22 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble) |