Learn More
Ansell Guantes resistentes a los cortes con alta resistencia ActivArmr™ 80-600
Código de producto. 15801837 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15801837 8 12 pares
15811837 9 12 pares
15821837 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Código de producto. 15801837 Proveedor Ansell N.º de proveedor 80600080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, un componente que puede causar reacciones alérgicas en algunos usuarios.Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante.Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Los guantes resistentes a cortes de alta resistencia son perfectos para la manipulación segura de vidrio, metal y plásticos.
  • Permiten manipular de forma segura vidrio, metal y plásticos.
  • Resistencia a cortes y rendimiento mecánico
  • Forro tejido de fibra de aramida y revestimiento de caucho natural.
  • Resisten la abrasión, los desgarros y las perforaciones.
  • El acabado arrugado en relieve con revestimiento de látex proporciona un agarre seguro tanto en condiciones secas como húmedas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Estructura Tejido
Coating Material Látex
Color Azul, Amarillo
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free No
Material Látex, Fibra de aramida, Fibra de aramida
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 8
Norma EN388 EN 388:3444, EN 388:3444C
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de manipulación de láminas metálicas y vidrio, reciclaje, enlatado y embotellado
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Áspero
Material de revestimiento Fibra de aramida
Revestimiento Sin revestir
Modelo 80-600-8
Tipo de empaquetado Caja
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 4
Serie ActivArmr™ 80-600
Estilo de pulgar Alado
Longitud (imperial) 9,6 in
Longitud (métrico) 25 cm