Learn More
Ansell Guantes resistentes al fuego con revestimiento de espuma ActivArmr™ 80-813
Código de producto. 12872243 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12872243 7 12 pares
12802253 6 12 pares
12822253 8 12 pares
12812253 9 12 pares
12832253 10 12 pares
12842253 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12872243 Proveedor Ansell N.º de proveedor 80813070
 Artículo restringido
En stock
Los guantes resistentes a las llamas proporcionan protección de categoría 2 ante el riesgo/peligro de arcos eléctricos contra los riesgos de arcos eléctricos. La cubierta de fibra de aramida permite una manipulación segura de objetos afilados.
  • La cubierta de fibra de aramida es inherentemente resistente a las llamas y permite una manipulación segura de objetos afilados
  • El revestimiento de espuma de neopreno mejora el agarre en condiciones secas, húmedas o grasas.
  • La clasificación para arcos de 12 cal/cm2 cumple con la categoría 2 según el riesgo NFPA 70E.
  • El diseño ergonómico es cómodo y muy flexible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Arcos eléctricos Nivel 2
Certificaciones/conformidad Categoría 2 según el riesgo NFPA 70E
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 407: 412110
Estructura Tejido
Coating Material Neopreno
Color Verde, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Específico
Material Fibra de aramida
Tipo de producto Guantes para arcos eléctricos
Tamaño 7
Norma EN388 2X42C
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, funcionamiento de equipos/maquinaria, minería y trabajos de servicios públicos
Estilo de puño de los guantes Tejido
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 2
Serie ActivArmr™ 80-813
Estilo de pulgar Alado
Yarn Gauge 13
Longitud (imperial) 8,86 a 10,24 in