Learn More
Ansell Guantes de nitrilo limpios Nitrilite™ 93-401 clase 10/ISO 4
Los guantes de nitrilo limpios con niveles muy bajos de contenido iónico y partículas ofrecen destreza, comodidad y un uso duradero. Diseñado para su uso en entornos de sala limpia de clase 10 (ISO 4), como la biotecnología y la fabricación de dispositivos médicos.
Marca: Ansell 93-401_9-9.5
Descripción
Los guantes de nitrilo limpios con niveles muy bajos de contenido iónico y partículas ofrecen destreza, comodidad y un uso duradero.Diseñados para su uso en entornos de sala limpia de clase 10 (ISO 4), como la biotecnología y la fabricación de dispositivos médicos.
- Fabricados con polímero de nitrilo
- Compatibles con clase 10 (ISO 4)
- Niveles muy bajos de contenido iónico y partículas
- 100 % sin polvo y sin plastificadores, silicona ni pigmentos
- Diseño ergonómico
- Suaves y flexibles con puntas de los dedos texturizadas que proporcionan una sensación agradable y un mejor agarre
- Puño con reborde enrollado que facilita la colocación
- Ambidiestro
Especificaciones
| FDA 21 CFR 177.2600 | |
| Clase 10/ISO 4 | |
| Natural | |
| 0,13 mm | |
| Sí | |
| 0,11 mm | |
| XL | |
| ISO 9001:2015. | |
| Nitrilita™ 93-401 | |
| 30 cm |
| Categoría III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
| 1,5 | |
| Parcialmente texturizado | |
| Ambidiestro | |
| Nitrilo | |
| Sin talco | |
| 0,13 mm | |
| 93-401 XL 365761 | |
| 12 pulg |