Learn More
Ansell Guantes de peso alto con revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 28-359 con puño NitraGold™
Código de producto. 12660812 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12660812 8 12 pares
12670812 9 12 pares
12650812 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12660812 Proveedor Ansell N.º de proveedor 28359080
Los guantes combinan la resistencia de las fibras de aramida con el agarre y la flexibilidad de la avanzada tecnología de revestimiento de nitrilo de Ansell. El manguito NitraGold™ proporciona protección mecánica contra cortes y abrasión.
  • El diseño altamente resistente proporciona un nivel considerable de protección.
  • La construcción de fibra de aramida es fuerte y duradera.
  • El revestimiento de nitrilo es resistente al aceite y mejora las capacidades de agarre.
  • NitraGold™ El puño proporciona protección mecánica contra cortes y abrasión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Chlorinated No
Estructura Cortado y cosido
Material del manguito NitraGold™
Coating Material Nitrilo
Color Negro, Dorado
Cut Resistance Rating ANSI A3
Acabado exterior Suave
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Fibra sintética
Tipo de producto Guantes con revestimiento por inmersión
Tamaño 8
Norma EN388 4321C
Para utilizar con (aplicación) Montaje/reparación de automoción
Grip Design Suave
Material de revestimiento Fibra de aramida
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 2
Serie ActivArmr™ 28-359
Estilo de pulgar Alado