Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Sterile Gloves
Código de producto. 17893762 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17893762 Pequeño 50 pares
17883582 M 50 pares
17843772 XL 50 pares
17893582 L 50 pares
4 options
Código de producto. 17893762
Marca: Ansell 6034151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Nitrile, sterile pair packed, powder free examination glove featuring extended cuff.
  • Sterile glove made from a synthetic, nitrile formulation
  • High elasticity with barrier protection and puncture resistance
  • Ideal solution for a range of sterile examination (non-surgical) procedures
  • Packed as a pair of gloves per pack
  • 12 in. extended cuff for additional protection
  • Textured fingers provide extra grip and reliability
  • Gamma sterilized minimum 25kGγ to provide sterility
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ASTM D6319, , ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 1.5
Color Azul
Desechables Single-use
Material Nitrilo
Tamaño Pequeño
Modelo 6034151
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 29.4 cm