Learn More
Ansell Guantes resistentes a los cortes con revestimiento de palma HyFlex™ 11-531, INTERCEPT™ y tecnología GRIP™
Código de producto. 16049611 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16049611 8 12 pares
16029611 6 12 pares
16039611 7 12 pares
16059611 9 12 pares
16069611 10 12 pares
16079611 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16049611 Supplier Ansell Supplier No. 11531080
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los guantes ultraligeros ofrecen movilidad ajustada al máximo y resistencia frente a cortes con un estilo cómodo y flexible.
  • Tienen un revestimiento ultraligero de calibre 18 con hilos INTERCEPT Technology que proporcionan una resistencia frente a cortes de nivel EN 3.
  • El forro cuenta con™ tecnología de ajuste cómodo ZONZ para transpirabilidad y movimiento ergonómico.
  • Recubrimiento de palma sumergida y FORTIX™ La formulación tecnológica proporciona mayor resistencia a la abrasión y agarre.
  • Diseño sin silicona
  • La suciedad no se aprecia en la palma, por lo que se puede llevar por periodos más largos de tiempo.
  • ES Corte Nivel 3 (ANSI Nivel 2)
  • Resistencia a la abrasión de nivel EN 4
  • Disponibles en tallas de la 6 a la 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Nitrilo
Color Gris, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Fibra de vidrio, Nylon, HPPE, Spandex, Nitrilo de espuma
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 8
Norma EN388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
Para utilizar con (aplicación) Montaje de piezas pequeñas, trabajos sencillos, mantenimiento y manipulación de materiales lisos, resbaladizos o afilados, como vidrio, láminas metálicas, baldosas o chapa
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Material de revestimiento Fibra de vidrio, nailon, HPPE, spandex
Revestimiento Revestido
Modelo 11-531 8
Tipo de empaquetado Caja
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 2
Serie HyFlex™ 11-531
Estilo de pulgar Alado
Longitud (imperial) 8,2 in
Longitud (métrico) 21 cm