Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a cortes HyFlex™ 11-541, revestimiento de palma con tecnología INTERCEPT™ y GRIP™
Código de producto. 16009631 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16009631 6 12 pares
16059891 7 12 pares
16069891 8 12 pares
16019631 9 12 pares
16079891 10 12 pares
16029631 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16009631 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11541060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes de protección frente a cortes ofrecen comodidad, flexibilidad y un estilo ultraligero. La resistencia a la abrasión y el agarre mejorados son perfectos para una amplia variedad de sectores.
  • INTERCEPT Technology ofrece protección frente a cortes.
  • La tecnología ANSELL GRIP permite trabajar en condiciones grasas o húmedas.
  • Incorporan la tecnología ZONZ™ Comfort Fit para ofrecer transpirabilidad y un movimiento ergonómico.
  • Revestimiento de la palma y formulación de tecnología FORTIX™ para resistencia a la abrasión y agarre
  • Material de revestimiento de nitrilo sin silicona
  • La suciedad no se aprecia en la palma, por lo que se puede llevar por periodos más largos de tiempo.
  • Puño tejido
Compliance
Cumple con las normas ANSI A4 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 4 (nivel de resistencia a la abrasión); normas EN 388, EN 407 y EN 1149. Marcado CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Estructura Tejido
Coating Material Nitrilo
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Fibra de aramida, Nylon, Spandex, Fibra de acero inoxidable, Nitrilo de espuma
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 6
Norma EN388 EN 388:4X21D, EN 388:4421
Para utilizar con (aplicación) Montaje de piezas y componentes pequeños, manipulación de piezas metálicas pequeñas y afiladas, estampado sencillo y tareas de mantenimiento
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Material de revestimiento Fibra de aramida, nailon, spandex, acero inoxidable
Revestimiento Revestido
Modelo 11-541 6
Tipo de empaquetado Caja
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 2
Serie HyFlex™ 11-541
Estilo de pulgar Alado
Longitud (imperial) 7,7 in
Longitud (métrico) 19,6 cm