Learn More
Ansell Guantes de seguridad resistentes a productos químicos AlphaTec™ 58-430
Código de producto. 15569441 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15569441 7 12 pares
15579441 8 12 pares
15589441 9 12 pares
15559441 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15569441 Proveedor Ansell N.º de proveedor 58430070
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de seguridad química con forro de borra ofrecen la destreza de un estilo sin forro con el rendimiento de agarre en condiciones húmedas o aceitosas. Ideales para la exposición accidental a lubricantes y agentes de limpieza en entornos industria
  • Incluye la tecnología Ansell Grip Technology™ para un control óptimo cuando se manipulan elementos aceitosos o húmedos.
  • El revestimiento de nitrilo con borra de algodón para una mejor transpiración
  • Ajuste ceñido y con sensibilidad de segunda piel para un buen agarre en superficies húmedas
  • El revestimiento de protección de 10 mil protege contra la exposición incidental a bases, aceites y combustibles
  • Revestimiento de nitrilo para ofrecer protección contra enganches, perforaciones y abrasiones
  • Puño de canaleta plegable para evitar el goteo en el antebrazo
  • Disponibles en tallas de la 7 a la 11
  • Antiestático según la norma EN1149
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad 21 CFR 170-199
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III, EN 1149
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Verde, Antracita
Finger Thickness (English) 0,0212 in
Finger Thickness (Metric) 0.54 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0,0212 in
Palm Thickness (Metric) 0.54 mm
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 7
Grosor (imperial) 12 mil
Grosor (métrico) 0,30 mm
Norma EN388 EN 388:3001X, EN 388:3001
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos químicos, manipulación de pinturas, tintas, colorantes, pegamentos y adhesivos, mantenimiento de herramientas industriales, caucho y aditivos de caucho, manipulación de piezas de metal con revestimiento líquido, manipulación de aceites residuales, productos petroquímicos y tratamiento de aguas y residuos
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 58-430 7 114893
Serie AlphaTec™ 58-430
Longitud (imperial) 12,5 in
Longitud (métrico) 32 cm