Learn More
Ansell AccuTech™ 91-225 Guantes estériles de látex para salas blancas
BIOPHARMA
Código de producto. 12330170 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12330170 8 200 pares
12390160 6 200 pares
12300170 6,5 200 pares
12310170 7 200 pares
12320170 7,5 200 pares
12425100 8,5 200 pares
12699771 9 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12330170 Proveedor Ansell N.º de proveedor 91225080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.00€
    491.22€ / 200 pares
    Ahorro 250.78€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Látex grueso, limpio y estéril con un diseño específico para cada mano para mayor comodidad y destreza. Recomendado para entornos de salas limpias de clase 100/ISO 5.
  • El diseño ergonómico específico para la mano de los guantes estériles desechables combina comodidad y destreza.
  • Compatible con la clase 100 (ISO 5)/Entornos de salas limpias de grado A.
  • Los niveles de grosor garantizan una combinación de protección y sensibilidad táctil.
  • Mejorado con PEARL™ Tecnología de reducción de alérgenos que minimiza el contenido de proteínas durante el proceso de fabricación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas del sistema de calidad 21 CFR 820, As/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 1
Coating Material Látex
Color Natural
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 9,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 mm
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia Sala limpia
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 9,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,23 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para salas blancas
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 9,1 mil
Grosor (métrico) 0,23 mm
Estilo de puño de los guantes Recto
Grip Design Suave
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modelo 91-225 8 119746
Serie AccuTech 91-225
Resistencia a la tracción 24 MPa
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm