Learn More
MedChemExpress Ansamitocin P-3
Código de producto. 16419337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16419337 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16419337 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15739
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
MedChemExpress Ansamitocin P-3 (Antibiotic C 15003P3) is a microtubule inhibitor. Ansamitocin P-3 is a macrocyclic antitumor antibiotic.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 635.14 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 66584-72-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (157.45 mM)
Sinónimo Antibiotic C 15003P3∣ Maytansinol isobutyrate
Objetivo Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Bacterial∣Antibiotic