missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANP32A, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16030447
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16030447 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16030447 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB13111.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno ANP32A
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot (0.5-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (0.02% sodium azide)
génica acidic (leucine-rich) nuclear phosphoprotein 32 family, member A
Alias de gen C15orf1/I1PP2A/LANP/MAPM/MGC119787/MGC150373/PHAP1/PHAPI/PP32
Símbolos de los genes ANP32A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to N-terminus of human ANP32A.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8125
Especificidad de la prueba PHAP antibody can be used for detection of all three identified isoforms of PHAP including PHAP I, PHAP I2a, and PHAP III.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for three months. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.