Learn More
SI Analytics™ Soporte de medición de aluminio anodizado
Código de producto. 10253271 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aluminio anodizado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10253271 Aluminio anodizado cada uno
1 options
Código de producto. 10253271 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285410502
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El soporte de medición de aluminio anodizado SI Analytics™ se utiliza con viscosímetros capilares y en baños termostáticos.
  • Soporte de medición de aluminio anodizado AVS™/S
  • Material: aluminio anodizado
  • Tipo de producto: soporte de medición
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Soporte de medición
Para utilizar con (equipo) Viscosímetro capilar
Material Aluminio anodizado
Para utilizar con (aplicación) Baños termostáticos de -80 a 80 °C.
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +80 °C