Learn More
Fisherbrand™ Bloques de aluminio anodizado
Código de producto. 11471977
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
12 tubos de 15 ml
24 tubos de 0,5 ml
24 tubos de 1,5 mL
24 tubos de 2,0 ml
35 tubos de 6 mm
48 tubos de 0,2 mL
5 tubos de 50 ml
6 tubos de 20 mm
6 tubos de 25 mm
N/A, sólido para mecanizado
Placa para PCR de 96 pocillos
Tubos de 12 x 16 mm
Tubos de 20 x 10 mm
Tubos de 20 x 12 mm
Tubos de 20 x 13 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11471977 24 tubos de 0,5 ml 1 PCS
11421987 Tubos de 20 x 13 mm cada uno
11441987 Tubos de 12 x 16 mm 1 PCS
11771647 5 tubos de 50 ml cada uno
11401987 Tubos de 20 x 10 mm 1 PCS
11761637 12 tubos de 15 ml 1 PCS
11411987 Tubos de 20 x 12 mm cada uno
11471987 6 tubos de 25 mm cada uno
11491987 Placa para PCR de 96 pocillos cada uno
11491977 35 tubos de 6 mm cada uno
11481977 24 tubos de 1,5 mL 1 PCS
11461987 6 tubos de 20 mm cada uno
11461977 24 tubos de 2,0 ml 1 PCS
11451977 48 tubos de 0,2 mL 1 PCS
11441977 N/A, sólido para mecanizado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11471977 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor D1105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.22€
    112.11€ / paquete de 1
    Ahorro 44.11€
    28% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Útiles para una gran variedad de aplicaciones en entornos de biología molecular, histología, clínicos, medioambientales e industriales. Los bloques de aluminio anodizado Fisherbrand™ se utilizan con los termobloques digitales Fisherbrand.
  • Excelente transferencia de calor
  • Anodizado para resistir los choques térmicos
  • Disponible para adaptarse a una amplia gama de recuentos y tamaños de tubos de ensayo
Especificaciones
Descripción Capacidad para 24 tubos de 0,5 ml
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo
Admite 24 tubos de 0,5 ml
Material Aluminio anodizado
Tipo Bloque