Learn More
Invitrogen™ Annexin V Ready Flow Conjugates for Apoptosis Detection
Código de producto. 15894943
Cambiar vista
Click to view available options
Excitación/emisión:
410/455
495/519
650/660
650/665
Color:
Azul
Rojo
Rojo lejano
Verde
Conjugado:
APC (Aloficocianina)
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 647
Pacific Blue
Tamaño de la unidad:
120 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Excitación/emisión Color Conjugado Tamaño de la unidad
15894943 410/455 Azul Pacific Blue 120 reacciones
15719039 495/519 Verde Alexa Fluor 488 120 reacciones
15874943 650/665 Rojo lejano Alexa Fluor 647 120 reacciones
15884943 650/660 Rojo APC (Aloficocianina) 120 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15894943 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37177
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las tinciones de conjugado de anexina V permiten determinar fácilmente las células apoptóticas mediante citometría de flujo.
Disfrute de la comodidad de las tinciones conjugadas independientes de anexina V Ready Flow listas para su uso, que ofrecen una intensidad de señal de fluorescencia de hasta 100 veces entre células apoptóticas y no apoptóticas mediante citometría de flujo. No es necesario diluir, pesar o pipetear las tinciones conjugadas; simplemente añada una gota en las células, incube y analice.
Los conjugados de anexina V proporcionan métodos de detección rápidos y fiables para estudiar la externalización de la fosfatidilserina, un indicador de las etapas intermedias de la apoptosis. La diferencia en la intensidad de la fluorescencia entre las células apoptóticas y no apoptóticas teñidas con nuestros conjugados de anexina V fluorescente, medida por citometría de flujo, suele ser de aproximadamente 100 veces.
Los conjugados de anexina V Ready Flow se proporcionan como tinciones de células apoptóticas listas para su uso y directas a la muestra. Simplemente añada una gota del frasco cuentagotas directamente a 1 x 106 células en un medio de cultivo celular de 5 mM de Ca2+ o en un tampón de unión de anexina (n.º de nº. V13246 o BMS500BB), incube y analice. El protocolo tradicional de tinción de anexina puede utilizarse como método alternativo sustituyendo la adición de 5 μl de conjugado de anexina por la adición de 1 gota del frasco cuentagotas Ready Flow.
El conjugado de anexina V Alexa Fluor 488 es excitable a 495 nm con un pico de emisión a 519 nm.
El conjugado de anexina V Alexa Fluor 647 es excitable a 650 nm con un pico de emisión a 665 nm.
El conjugado de anexina V APC es excitable a 650 nm con un pico de emisión a 660 nm.
El conjugado de anexina V Pacific Blue es excitable a 410 nm con un pico de emisión a 455 nm.
La tinción de anexina V para detectar células apoptóticas solo se puede realizar en células y tejidos vivos. Si las muestras se van a fijar después de la tinción, se requieren condiciones específicas para lograr la retención transitoria de la señal. Estas incluyen el uso de un método de fijación a base de aldehídos sin alcohol, el uso de tampones que contengan Ca2+ y evitar los tensioactivos/detergentes. Para su comodidad, también ofrecemos un tampón concentrado de unión a anexina que facilita la unión de la anexina V a la fosfatidilserina en ensayos de apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Conjugado de anexina V Pacific Blue Ready Flow
Cantidad 2 Dropper Bottles
Tipo de producto Conjugado Ready Flow
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2-8°C.
Líneas láser del citómetro de flujo Color morado
Excitación/emisión 410/455
N.º de reacciones 120
Color Azul
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Conjugado Pacific Blue
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo