Learn More
BD Anexina V-FITC
Código de producto. 15850609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
200 pruebas
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15850609 25 pruebas cada uno
10186463 200 pruebas cada uno
15878688 100 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15850609 Proveedor BD N.º de proveedor 560931
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sirve como sonda sensible para el análisis citométrico de flujo de células que se someten a apoptosis.
Identifica la apoptosis en una etapa más temprana que los ensayos basados en cambios nucleares como la fragmentación de ADN.
  • Formato: FITC
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 pruebas
Volumen de muestra 5 μl
Tampón de almacenamiento Solución de tampón acuosa que contiene BSA y ≤0,09 % de azida sódica
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Conjugado FITC
Para uso exclusivo en investigación