Learn More
Invitrogen™ Conjugados de anexina V para la detección de apoptosis
Código de producto. 10633853
Cambiar vista
Click to view available options
Excitación/emisión:
346/442
410/455
494/518
495/519
555/565
565/578
578/603
590/617
650/660
650/665
679/702
Líneas láser del citómetro de flujo:
405
488
488, 532, 561
532
532, 561
633-637
UV
Conjugado:
APC (Aloficocianina)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Biotina X
FITC
PE
Pacific Blue
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Excitación/emisión Líneas láser del citómetro de flujo Conjugado Tamaño de la unidad
10633853 495/519 488 Alexa Fluor 488 cada uno
10267242 494/518 488 FITC cada uno
10277242 578/603 532, 561 Alexa Fluor 568 cada uno
10443442 590/617 532 Alexa Fluor 594 cada uno
10318162 - - Biotina X cada uno
10740194 346/442 UV Alexa Fluor 350 cada uno
10297152 650/665 633-637 Alexa Fluor 647 cada uno
10267452 555/565 532, 561 Alexa Fluor 555 cada uno
10614263 679/702 633-637 Alexa Fluor 680 cada uno
10246572 650/660 633-637 APC (Aloficocianina) cada uno
10033122 565/578 488, 532, 561 PE cada uno
10695373 410/455 405 Pacific Blue cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10633853 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A13201
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detecte las primeras etapas de la apoptosis con la anexina V independiente Alexa Fluor, APC, Pacific Blue, PE, FITC y conjugados de biotina mediante citometría de flujo.
Consiga una detección rápida y fiable de la apoptosis celular temprana con conjugados independientes de anexina V para la detección de apoptosis. Los conjugados de anexina V ofrecen una diferencia de hasta 100 veces en la intensidad de la señal de fluorescencia entre células apoptóticas y no apoptóticas mediante citometría de flujo.
La anexina V tiene una alta afinidad a la fosfatidilserina (PS), que se expone en el recubrimiento externo de las células que experimentan apoptosis. Debido a esta afinidad, los reactivos de anexina V etiquetados fluorescentemente se utilizan comúnmente en la investigación de la apoptosis.
Los conjugados de anexina V proporcionan métodos de detección rápidos y fiables para estudiar la externalización de la fosfatidilserina, un indicador de las etapas intermedias de la apoptosis. La diferencia en la intensidad de la fluorescencia entre las células apoptóticas y no apoptóticas teñidas con nuestros conjugados de anexina V fluorescente, medida por citometría de flujo, suele ser de aproximadamente 100 veces.
En colaboración con Nexins Research BV, proporcionamos los mejores y más brillantes conjugados de anexina V disponibles, incluidos los conjugados de anexina V Alexa Fluor 350, 488, 555, 568, 594, 647 y 680, así como los conjugados de anexina V APC, biotina-X, FITC, Pacific Blue y PE. Los conjugados de anexina V altamente fluorescente proporcionan métodos de detección rápidos y fiables para el estudio de la externalización de la fosfatidilserina, uno de los primeros indicadores de apoptosis.
El conjugado de anexina V Pacific Blue es excitable con violeta, lo que lo hace ideal para instrumentos con un láser violeta y para experimentos multicolor que incluyan colorantes verdes o rojos fluorescentes.
Los beneficios de nuestros conjugados de anexina V incluyen:
• Conjugado con los colorantes Invitrogen Alexa Fluor y eFluor para señales más brillantes
• Conjugado para todos los láseres disponibles
• Disponible como reactivos independientes o kits fáciles de usar
La tinción de anexina V para detectar células apoptóticas solo se puede realizar en células y tejidos vivos. Si las muestras se van a fijar después de la tinción, se requieren condiciones específicas para lograr la retención transitoria de la señal. Estas incluyen el uso de un método de fijación a base de aldehídos sin alcohol, el uso de tampones que contengan Ca2+ y evitar los tensioactivos/detergentes. Para su comodidad, también ofrecemos un tampón concentrado de unión a anexina que facilita la unión de la anexina V a la fosfatidilserina en ensayos de apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Conjugado de anexina V, Alexa Fluor 488 (repuesto para n.º de cat. PHN1010 y PHN1008)
Cantidad 500 μL
Tipo de producto Conjugado de anexina V
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de conjugado de anexina V, Alexa Fluor 488. Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Líneas láser del citómetro de flujo 488
Excitación/emisión 495/519
N.º de reacciones 100
Color Verde
Condiciones de envío Hielo húmedo
Conjugado Alexa Fluor 488
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo