Learn More
Invitrogen™ Tampón de unión de anexina (5X), para citometría de flujo
Código de producto. 12063805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12063805 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 12063805 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V13246
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tampón de unión de anexina (5X), para citometría de flujo
This product is designed to facilitate the binding of annexin V to phosphatidylserine for use in apoptosis assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 mL
pH 7,4
Tipo de producto Tampón de unión de anexina
Contenido y almacenamiento Contiene 1 frascos de tampón de unión de anexina (solución de 5x, 50 ml).
Almacenar de 2–8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulación 50 mm de HEPES, 700 mm de NaCl, 12,5 mm de CaCl2, pH 7,4
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Formulario concentrado