Learn More
Anle138b, MedChemExpress
Código de producto. 16492786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492786 25 mg 25 miligramos
16476337 5 mg 5 miligramos
16450007 50 mg 50 miligramos
16420946 200 mg 200 miligramos
16414706 100 mg 100 miligramos
16413618 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16492786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101855
MedChemExpress Anle138b, an oligomeric aggregation inhibitor, blocks the formation of pathological aggregates of prion protein (PrPSc) and of α-synuclein (α-syn).
Anle138b strongly inhibits oligomer accumulation, neuronal degeneration, and disease progression in vivo. Anle138b has low toxicity and an excellent oral bioavailability and blood-brain-barrier penetration. Anle138b blocks Aβ channels and rescues disease phenotypes in a mouse model for amyloid pathology.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anle138b
CAS 882697-00-9
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11BrN2O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (145.70 mM)
SMILES BrC1=CC(C2=CC(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)=NN2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 343.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.17
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration