Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad Ankerite II
Descripción
- Diseño deportivo
- Ligero
- Cuello y lengüeta acolchados para un ajuste ceñido
- Exterior de cuero de ante, adornos reflectantes en ambos lados
- Plantilla extraíble textil y de espuma
- Puntera compuesta
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Material de revestimiento | Malla 3D transpirable |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 37 |
| Características exclusivas | Entresuela de EVA cementada con absorción de impactos, suela de caucho de nitrilo, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones. |
| Material de la suela | Nitrilo, EVA, tejido compuesto |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Peso (métrico) | 513 g per shoe in size 8 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |