Learn More
Anisotropina Metilbromuro, TRC
Código de producto. 30132484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132484 1 g 1 g
30134970 100 mg 100 miligramos
30006811 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6739601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-50-2
Fórmula molecular C17 H32 N O2 . Br
Peso molecular (g/mol) 362.35
Sinónimo 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 8,8-dimethyl-3-[(1-oxo-2-propylpentyl)oxy]-, bromide, (3-endo)-, 1αH,5αH-Tropanium, 3α-hydroxy-8-methyl-, bromide, 2-propylvalerate (8CI), 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 8,8-dimethyl-3-[(1-oxo-2-propylpentyl)oxy]-, bromide, endo-, 8-Methyltropinium bromide, 2-propylvalerate (6CI,7CI), 8-Methyl-3-(2-propylpentanoyloxy)tropinium bromide, 8-Methyltropinium bromide 2-propylpentanoate, Anisotropine methobromide, Anisotropine methylbromide, Lytispasm, Octatropine methylbromide, Valpin, Valpin 50, Vapin
Nombre IUPAC [(1R,5S)-8,8-dimetil-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 2-propilpentanoato; bromuro
SMILES [Br-].CCCC(CCC)C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisotropine Methylbromide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H32NO2.BrH/c1-5-7-13(8-6-2)17(19)20-16-11-14-9-10-15(12-16)18(14,3)4;/h13-16H,5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15+,16+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1616