Learn More
Anisonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10021850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021850 25 g Frasco de vidrio 25 g
10133160 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10021850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158050250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 874-90-8 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-90-8
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00001818
Clave InChI XDJAAZYHCCRJOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anisonitrile, p-anisonitrile, 4-cyanoanisole, benzonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzonitrile, 4-anisonitrile, p-anisylnitrile, p-cyanoanisole, p-methoxyphenyl cyanide, 4-methoxy benzonitrile
PubChem CID 70129
Nombre IUPAC 4-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisonitrile
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 57°C to 60°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 256°C to 257°C (765.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CN
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 168
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anisonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.