Learn More
TOKU-E™ Anisomycin ReadyMade™ Solution
Código de producto. 30044022
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 0,5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30044022 10 x 0,5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30044022 Proveedor TOKU-E™ N.º de proveedor A22610x0.5ML
Anisomycin ReadyMade™ Solution is provided as a filter-sterilized solution of Anisomycin dissolved in PBS.
  • CAS Number: 22862-76-6
  • Molecular Formula: C14H19NO4
  • Molecular Weight: 265.30 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces griseolus
  • Spectrum: Anisomycin is active against Gram-negative bacteria and protozoa. It has in vitro activity against dengue and Zika flaviviruses in cell culture
  • Mechanism of Action: Anisomycin inhibits protein synthesis and depresses the level of the conventional early mRNAs by inhibiting peptidyl transferase or the 80S ribosome system in eukaryotic systems
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anysomicin, Flagecidin
Forma física Liquid
CAS 22862-76-6
pH 4.6
Fuente Streptomyces griseolus
Envase 2 mL plastic vial
Filtrado estéril Yes, 0.22 μm
Esterilidad Sterile
Color Colorless
Concentración 10.0 to 10.5 mg/mL
Cantidad 10 x 0,5 mL
Notas de grado de pureza >98% (HPLC)
Intervalo de porcentaje de ensayo >98.0%
Notas del porcentaje del ensayo Anisomycin, Dried Basis
Fórmula molecular C14H19NO4
Línea de productos ReadyMade™ Solutions
Condiciones de envío Ice Pack
Sinónimo Flagecidin
Nombre IUPAC (2R,3S,4S)-2-(4-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acetate
Peso molecular (g/mol) 265.30 g/mol
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.30 amu
Porcentaje de pureza >98%
Grado Antibiótico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Anisomycin 1%, Phosphate Buffered Saline