Learn More
Abcam Anisomicina, inhibidor de síntesis de proteínas, sólido, 98% de pureza, 10 mg
Código de producto. 32173962 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32173962 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 32173962 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab12049510mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Potente inhibidor traslacional de la síntesis de proteínas y activador de cascadas de quinasas, incluyendo quinasas p38 y JNK MAP.
  • Peso molecular: 265,3 Da
  • Pureza: >98%
  • Descripción: Inhibidor traslacional de la síntesis de proteínas. Activador altamente potente de cascadas de quinasas. Activa potentemente quinasas proteicas activadas por estrés, p38, JNK MAP y otras quinasas.
  • Forma: Sólida
  • Almacenamiento: Almacenar a +4 °C.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Formulario Sólido
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana Proteína, p38, JNK
Formulación 100% anisomicina
Cantidad 10 mg
Para utilizar con (aplicación) Inhibición de la síntesis de proteínas, activación en cascada de quinasas