Learn More
Anisomicina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17630887 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17630887 10 mg 10 miligramos
17640887 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17630887 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215988110
Sinónimo: 2-[p-Metoxibencil]-3,4-pirrolidinediol 3-acetato, (2R,3S,4S)-2-(4-metoxibencil)-3,4-pirrolidinediol-3-acetato, flagecidina
La anisomicina es un agente antiprotozoario que inhibe la síntesis de proteínas y activa un subconjunto restringido de quinasas actualmente solo identificadas por p54 y MAP quinasa. Se puede utilizar como ayuda para el estudio de señales citoplasmáticas que derivan en la señalización nuclear y la inducción de c-fos y c-jun. Declaración de uso: A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical™ se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22862-76-6
Especificaciones
Forma física Powder
Fuente Streptomyces griseolus
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Porcentaje de pureza ≥97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anisomycin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisomycin