Learn More
Anisomycin, MedChemExpress
Descripción
Anisomycin is a potent protein synthesis inhibitor which interferes with protein and DNA synthesis by inhibiting peptidyl transferase or the 80S ribosome system. Anisomycin is a JNK activator, which increases phospho-JNK. Anisomycin is a bacterial antibiotic.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anisomycin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 22862-76-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H19NO4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | Flagecidin Wuningmeisu C |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (188.46 mM) |
| Mostrar más |