Learn More
Anisol, TRC
Código de producto. 30329930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329930 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30329930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA673900250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisole
CAS 100-66-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H8 O
Cantidad 250 g
Sinónimo Anisole (8CI), Methoxybenzene, Anisol, Hichemix MB, Methyl phenyl ether, NSC 7920, Phenoxymethane, Phenyl methyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COc1ccccc1
Nombre IUPAC anisol
Peso molecular (g/mol) 108.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0575
Porcentaje de pureza >95