Learn More
Anisol, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10499160 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10499160 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10499160 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/7600/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 100-66-3
Punto de fusión -37°C
Color Incolora
Punto de ebullición 154°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C7H8O
Número MDL 8354
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 3.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.