Learn More
Anisol-d8, TRC
Código de producto. 30338014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338014 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30338014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA673903250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisole-d8
CAS 54887-54-6
Fórmula molecular C7 D8 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-(Methoxy-d3)-benzene-1,2,3,4,5-d5, Methoxy-d3-benzene-d5, Perdeuteroanisole
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriometoxi)benceno
Peso molecular (g/mol) 116.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.1077