Learn More
Anisol-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anisole-d8 |
| CAS | 54887-54-6 |
| Fórmula molecular | C7 D8 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-(Methoxy-d3)-benzene-1,2,3,4,5-d5, Methoxy-d3-benzene-d5, Perdeuteroanisole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 116.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.1077 |