Learn More
Anisol-2,3,4,5,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anisole-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 50629-14-6 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H3 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene-d5, methoxy- (9 CI, ACI), Anisole-2,3,4,5,6-d5 (6 CI), Methoxybenzene-d5 (ACI), 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-methoxybenzene, 2,3,4,5,6-Pentadeuterioanisole, Anisole-2,3,4,5,6-D5, Anisole-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 113.1686 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0889 g/mol |
| Mostrar más |