Learn More
Anisol-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anisole-13C6 |
| CAS | 152571-52-3 |
| Fórmula molecular | 13C6 C H8 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzene-13C6, methoxy- (9CI), Methoxybenzene-13C6, Methoxybenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Anisole-13C6, Anisole-13C6 (phenyl-13C6), Anisole-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| SMILES | CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| Nombre IUPAC | metoxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrieno |
| Peso molecular (g/mol) | 114.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0776 |