Learn More
Anisoína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487144 25 g 25 g
11497144 100 g 100 g
11407154 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487144 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21559.14
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 119-52-8 | C16H16O4 | 272.30 g/mol
Anisoin is a useful pre-chromatographic derivatization fluorogenic reagent for LC (liquid chromatography) analysis of guanidino compounds. It is widely used as photoinitiators in polymerization reactions. It is widely used in UV curing inks, wood coatings, paper coatings, optical fiber, PCB, screen printing, paper varnish and other surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La anisoína es un reactivo fluorogénico de derivatización precromatográfica útil para el análisis por LC (cromatografía líquida) de compuestos guanidínicos. Se utiliza ampliamente como fotoiniciador en reacciones de polimerización. Asimismo, se emplea mucho en tintas de curado UV, recubrimientos de madera, recubrimientos de papel, fibra óptica, PCB, serigrafía, barniz de papel y otras superficies.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-52-8
Fórmula molecular C16H16O4
Peso molecular (g/mol) 272.30
Número MDL MFCD00008411
Clave InChI LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo anisoin, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxybenzoin, p-anisoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl, benzoin, 4,4'-dimethoxy, p,p'-dimethoxybenzoin, benzoin,4'-dimethoxy, 4,4'-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-2-hydroxyethan-1-one
PubChem CID 95415
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1,2-bis(4-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisoin
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3211892
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.3
Porcentaje de pureza 97%