Learn More
Anisoina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657484 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657484 25 g Frasco de plástico 25 g
10773631 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10657484 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104840250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119-52-8 | C16H16O4 | 272.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-52-8
Fórmula molecular C16H16O4
Peso molecular (g/mol) 272.30
Número MDL MFCD00008411
Clave InChI LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo anisoin, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethanone, 4,4'-dimethoxybenzoin, p-anisoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis 4-methoxyphenyl, benzoin, 4,4'-dimethoxy, p,p'-dimethoxybenzoin, benzoin,4'-dimethoxy, 4,4'-anisoin, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-2-hydroxyethan-1-one
PubChem CID 95415
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1,2-bis(4-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisoin
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 109°C to 114°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 08, 423
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo