Learn More
Anisindione, TRC
Código de producto. 30137580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137580 10 g 10 g
30137256 5 g 5 g
30008499 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA67348010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-37-3
Fórmula molecular C16 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 252.26
Sinónimo 2-(4-Methoxyphenyl)-1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Methoxyphenyl)-1,3-indandione, 2-p-Anisyl-1,3-indandione, Andion, Miradon, SPE 2792, Unidone
Nombre IUPAC 2-(4-metaxifenil)indeno-1,3-dione
SMILES COc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisindione
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O3/c1-19-11-8-6-10(7-9-11)14-15(17)12-4-2-3-5-13(12)16(14)18/h2-9,14H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0786