Learn More
Anisindione, MedChemExpress
Código de producto. 16448516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16448516 100 mg 100 miligramos
16442226 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16448516
Marca: Medchem Express HYB0924
MedChemExpress Anisindione is a synthetic anticoagulant, prevents the formation of active procoagulation factors II, VII, IX, and X.
Anisindione is a synthetic anticoagulant, prevents the formation of active procoagulation factors II, VII, IX, and X.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisindione
CAS 117-37-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (198.21 mM)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 252.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.26
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation