Learn More
Anisil, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473264 100 g 100 g
11453264 5 g 5 g
11463264 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473264 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10594.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1226-42-2 | C16H14O4 | 270.284 g/mol
Anisil is a biochemical utilized in the preparation of substituted bis(dithiolene)nickel complex. Further, it is used in the preparation of 3-[4,5-bis-(4-methoxy-phenyl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridine by reacting with pyridine-3-carbaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anisil es un bioquímico utilizado en la preparación del complejo de bis(ditioleno)níquel sustituido. Además, se utiliza en la preparación de 3-[4,5-bis-(4-metoxi-fenil)-1H-imidazol-2-il]-piridina al reaccionar con piridin-3-carbaldehído.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1226-42-2
Fórmula molecular C16H14O4
Peso molecular (g/mol) 270.284
Número MDL MFCD00008405
Clave InChI YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 71043
Nombre IUPAC 1,2-bis(4-metoxifenil)etano-1,2-diona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisil
Punto de fusión 132°C to 134°C
Cantidad 100 g
Beilstein 531345
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza ≥98%