Learn More
Anisil, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Anisil is a biochemical utilized in the preparation of substituted bis(dithiolene)nickel complex. Further, it is used in the preparation of 3-[4,5-bis-(4-methoxy-phenyl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridine by reacting with pyridine-3-carbaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El anisil es un bioquímico utilizado en la preparación del complejo de bis(ditioleno)níquel sustituido. Además, se utiliza en la preparación de 3-[4,5-bis-(4-metoxi-fenil)-1H-imidazol-2-il]-piridina al reaccionar con piridin-3-carbaldehído.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anisil |
| Punto de fusión | 132°C to 134°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 531345 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.29 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |