Learn More
Anisaldehído, TRC
Código de producto. 30136857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136857 100 g 100 g
30133471 250 g 250 g
30007649 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA673200100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-11-5
Fórmula molecular C8 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Sinónimo Benzaldehyde, 4-methoxy- (9CI, ACI), 4-Methoxybenzaldehyde (ACI), p-Anisaldehyde (8CI), 4-Anisaldehyde, Anisaldehyde, Anisic aldehyde, Aubepine, Crategine, NSC 5590, Obepin, p-Anisic aldehyde, p-Formylanisole, p-Methoxybenzaldehyde
Nombre IUPAC 4-metoxibenzaldehído
SMILES COc1ccc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Anisaldehyde
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524